Principaux documents
GF71033341
Fecralloy® - iron/chromium
wire, 1.6 mm diameter, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, length 100 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FE085150
1 EA
1 230,00 $
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 710-333-41
Longueur
100 m
Diamètre
1.6 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB