Principaux documents
GF70470165
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.24mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
CU107300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 704-701-65
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.28 mm
D.E. × D.I.
1.8 mm × 1.24 mm