Principaux documents
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 220 mm
Synonyme(s) :
TI010302
1 EA
825,00 $
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
825,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 693-520-61
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
220 mm
Épaisseur
0.1 mm