Principaux documents
GF69141540
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.75mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140450
1 EA
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
741,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 691-415-40
Taille × épaisseur
2 m × 0.75 mm