Principaux documents
GF68286943
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
FE045810
1 EA
1 410,00 $
1 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 682-869-43
Longueur
100 m
Diam. du conducteur
0.03 mm
Épaisseur de l'isolation
0.0025 mm