Principaux documents
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Synonyme(s) :
VC006303
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 676-779-80
Poids
25 g
Taille nominale des granulés
2-3 mm