Principaux documents
GF66827188
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 25mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
NI050320
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disks - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 668-271-88
Taille × épaisseur
25 mm × 0.50 mm