GF66490702
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.5 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, diameter 6 mm
Synonyme(s) :
FE020351
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-907-02
Diamètre
6 mm
Épaisseur
0.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy