Principaux documents
GF64805968
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
ET323360
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF64805968 Contacter notre Service technique
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 648-059-68
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
20 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable