Principaux documents
GF64563879
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 100 x 100mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE210350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 645-638-79
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.914 mm