Principaux documents
GF63567030
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
Synonyme(s) :
ST316090
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Contains pentane
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 635-670-30
Poids
100 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable