Principaux documents
GF63167698
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE230220
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 631-676-98
Taille × épaisseur
15 mm × 0.1 mm