Principaux documents
GF62635631
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, hard
Synonyme(s) :
FE220321
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 626-356-31
Taille × épaisseur
50 mm × 0.25 mm