Principaux documents
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
Synonyme(s) :
GK00NK10
1 EA
800,00 $
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
800,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SiCxHyOz
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Graphene, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 623-044-76
Largeur
100 g
Viscosité
5.5 Pa.s
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1