Principaux documents
GF60416142
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 500 × 500 mm, condition conductive polymer
Synonyme(s) :
ET331080
1 EA
454,00 $
5 EA
1 720,00 $
10 EA
3 170,00 $
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
454,00 $
5 EA
1 720,00 $
10 EA
3 170,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
454,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 604-161-42
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
0.08 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable