Principaux documents
GF59285863
Nickel
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
NI007940
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141729
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 592-858-63
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Longueur
100 mm
Diamètre
4.0 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable