Principaux documents
GF59218881
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyme(s) :
FF217300
1 EA
896,00 $
896,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
896,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
896,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 592-188-81
Longueur
1000 mm
D.E.
2.1 mm
Épaisseur de la paroi
0.25 mm