Principaux documents
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU047925
1 EA
664,00 $
664,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
664,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
664,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 569-915-38
Longueur
500 mm
Diamètre
10 mm