Principaux documents
GF56451180
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.0075 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
FE240200
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF56451180 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 564-511-80
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.0075 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable