GF56066171
Dysprosium
powder, 10g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonyme(s) :
Dysprosium, DY006010
3 470,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
3 470,00 $
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Produits recommandés
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 560-661-71
Résistivité
89 μΩ-cm, 20°C
Taille max. des part.
500 μm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1412 °C (lit.)
Densité
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clé InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable