Principaux documents
GF42361129
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
HO006100
1 EA
1 680,00 $
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 680,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141606
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 423-611-29
Poids
50 g
Taille max. des fragments
25 mm
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable