Principaux documents
GF53873501
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.1mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU065820
1 EA
904,00 $
904,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
904,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
904,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 538-735-01
Longueur
100 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.005 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.