Principaux documents
GF26340689
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 200g
Synonyme(s) :
FE246010
1 EA
281,00 $
281,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
281,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
281,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 263-406-89
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm