Principaux documents
GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140300
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-971-95
Taille × épaisseur
1 m × 0.3 mm