GF52221271
Copper - O.F.H.C.
foil, 15mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV000702
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 522-212-71
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.25 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N