Principaux documents
GF52061206
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, temper annealed
Synonyme(s) :
FE020351
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 520-612-06
Diamètre
15 mm
15 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy