Principaux documents
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PD035160
1 EA
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 505-045-54
Longueur
0.1 m
Diamètre
1.0 mm