Principaux documents
GF50106844
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonyme(s) :
V 026010
1 EA
4 420,00 $
4 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
4 420,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
4 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 501-068-44
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm