Principaux documents
GF48776079
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Synonyme(s) :
AL716010
1 EA
1 670,00 $
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 670,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 670,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 487-760-79
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm