GF46551944
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
100m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonyme(s) :
CO125150
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.2%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-519-44
L × diam.
100 m × 0.5 mm