Principaux documents
GF46501411
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
W 076010
1 EA
857,00 $
857,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
857,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
857,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-014-11
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm