Principaux documents
GF44549400
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr 17%/Ni 7%/C 0.1%max, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE270300
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 445-494-00
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable