Principaux documents
GF44445124
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
Synonyme(s) :
AL077940
1 EA
479,00 $
479,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
479,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
479,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 444-451-24
Longueur
1000 mm
Diamètre
3.18 mm