Principaux documents
GF44202619
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 8.0mm diameter
Synonyme(s) :
W 117925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 442-026-19
L × diam.
100 mm × 8.0 mm