Principaux documents
GF43770427
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 2.3 mm, size 300 × 300 mm, condition stress relieved
Synonyme(s) :
ET313023
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 437-704-27
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
2.3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable