Principaux documents
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
1 G
1 100,00 $
5 G
3 610,00 $
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 G
1 100,00 $
5 G
3 610,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
246 °C
Pf
34-37 °C
Densité
1.379 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the