Principaux documents
GF42968627
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.9999%
Synonyme(s) :
GA006100
About This Item
Code UNSPSC :
12141715
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 429-686-27
Poids
10 g
Taille max. des fragments
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable