263273
Gallium
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Elemental gallium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Résistivité
25.795 μΩ-cm, 30°C
Point d'ébullition
2403 °C (lit.)
Pf
29.8 °C (lit.)
Densité
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
Clé InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.