Principaux documents
GF42960001
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
V 026010
1 EA
1 570,00 $
1 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 570,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 429-600-01
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm