Principaux documents
GF42632883
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
GE006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 426-328-83
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable