Principaux documents
GF42629249
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 15 mm diameter
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 426-292-49
Diamètre
15 mm
15 mm
Épaisseur
0.016 mm