GF42004707
Tungsten
foil, 5m coil, thickness 0.10mm, coil width .9mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000279, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 420-047-07
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
5 m × 0.10 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N