Principaux documents
GF41816662
Stainless steel - 17-4ph
rod, Fe/Cr17%/Ni 4%, 8.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
FL017910
1 EA
330,00 $
5 EA
1 340,00 $
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
330,00 $
5 EA
1 340,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 418-166-62
Longueur
200 mm
Diamètre
8.0 mm