Principaux documents
GF41495621
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonyme(s) :
AL607060
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 414-956-21
Longueur
200 mm
D.E.
3.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.7 mm