Principaux documents
GF41023448
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 500 g, condition spherical
Synonyme(s) :
SN076010
1 EA
671,00 $
671,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
671,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
671,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 410-234-48
Poids
500 g
Taille max. des part.
75 μm