Principaux documents
915440
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate trihydrate
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
Synonyme(s) :
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
5 G
112,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
112,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.33
Beilstein:
3730298
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pf
75 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)