Documents
GF40713612
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
500mm tube, 4.2mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 3.8mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FF217420
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 407-136-12
Longueur
500 mm
D.E. × D.I. × épaisseur de la paroi
4.2 mm × 0.2 mm × 3.8 mm