Principaux documents
GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonyme(s) :
AL047100
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 402-858-85
Longueur
200 mm
D.E.
0.71 mm
Épaisseur de la paroi
0.051 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH