Principaux documents
GF38353080
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 20 m
Synonyme(s) :
ES305940
1 EA
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 383-530-80
Longueur
20 m
Diamètre
0.4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable