Documents
GF37017266
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200mm tube, 2.95mm outside diameter, 0.325mm wall thickness, 2.3mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FE227450
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 370-172-66
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.325 mm
D.E. × D.I.
2.95 mm × 2.3 mm